AB10535
Anti-Neurogenin-3 (rabbit) Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Neurogenin 3, NGN3, Neurogenin3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Neurog3(11925)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neurogenin-3 on 10 µg of mNgn3 transfected rabbit reticulocyte lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
mNgn3 transfected and wildtype rabbit reticulocyte lysates
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1