96440250
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 250
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Produits recommandés
Gamme de produits
Vantage
Niveau de qualité
Paramètres
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
250 mm
Surface
15 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
0-250 mm
Volume du lit
0-380 mL
Diamètre
44-44.1 mm
Informations légales
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany