8.45103
2-Methyltetrahydrofuran
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) Msynth™plus
Synonyme(s) :
Tétrahydro-2-méthylfurane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
136 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
270 °C
Puissance
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.2-5.7 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
78-80 °C (lit.)
Pf
-136 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Water (K. F.): ≤ 0.01 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichlorethane: not measurable
Benzene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT).
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
-10.0 °C - closed cup