Principaux documents
8.43849
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
(~ 20% solution in tetrahydrofuran) for synthesis
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de transition
flash point -21.5 °C (THF)
Densité
0.914 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.7 °F - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.5 °C - (THF)