Principaux documents
8.41822
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-methylstyrene
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chloro-α-methylstyrene, 4-Isopropenylchlorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
216-984-1
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 73 °C
Densité
1.072 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
Clé InChI
WQDGTJOEMPEHHL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup