Principaux documents
8.41595
Sigma-Aldrich
p-Anisoin
for synthesis
Synonyme(s) :
p-Anisoin, 4,4′-Dimethoxybenzoin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-330-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
111-112 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
Clé InChI
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable