Principaux documents
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraoctylphosphonium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H68BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
245-935-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<3 (50 g/L in H2O)
Pf
40-45 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
249.8 °F
Point d'éclair (°C)
121 °C