Key Documents
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
213-615-6
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Point d'ébullition
144-145 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 30 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C