Principaux documents
8.21119
Sigma-Aldrich
Thiosemicarbazide
for synthesis
Synonyme(s) :
Thiosemicarbazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH5N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
201-184-7
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
178-180 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
500‑600 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
Clé InChI
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable