Principaux documents
8.20092
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyanilinium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxyanilinium chloride, 4-Aminophenol hydrochloride, 4-Hydroxyaniline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-122-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pf
306 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
Clé InChI
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3