8.16016
L-Glutamine
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Amide d’acide L-glutamique, Acide (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque, Lévoglutamide
About This Item
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
100 g/L
Densité
1.47 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +31.5 - +33.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable