Principaux documents
8.15052
Sigma-Aldrich
Methanol-D3
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Methanol-D3, Tetradeuteromethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHD3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
217-435-9
Pression de vapeur
129 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
440 °C
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
6-50 % (v/v)
Technique(s)
NMR: suitable
Point d'ébullition
65 °C/1013 hPa
Pf
-98 °C
Température de transition
flash point 9 °C
Densité
0.867 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany