Principaux documents
8.15008
Sigma-Aldrich
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
D5NO
Poids moléculaire :
40.08
Code UNSPSC :
12142201
Pression de vapeur
535 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
≥25 wt. %
Technique(s)
NMR: suitable
pb
36 °C
Densité
1.056 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Assay (weight%): ≥ 26 %
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2