Principaux documents
8.14368
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium bromate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BrNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-160-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
381 °C (decomposition)
Densité
3.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable