Principaux documents
8.14190
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrylacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic acid methyl ester, Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CH3)COCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
418-900-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.29 % (v/v)
pH
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
192 °C/1013 hPa
Pf
-75 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Solubilité
43.6 g/L
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup