8.14165
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Iminodiacetic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Iminodiacetic acid, for synthesis
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
247 °C (decomposition)
Solubilité
42 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable