Principaux documents
810243
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
Nom du produit
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 1 kg
Essai
≥98% (purity)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 1 kg
Origine
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
Tested For IgG
Perte
≤5%
pH
6.8-7.5
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0.0-15.0 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1