Principaux documents
8.10158
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorodiphenylphosphine, Diphenylchlorophosphine
About This Item
Formule linéaire :
ClP(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Numéro de classement CE :
214-093-2
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °C
Puissance
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
320 °C/1013 hPa
Pf
14-16 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Densité
1.20 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.192 - 1.196
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F
Point d'éclair (°C)
138 °C