Principaux documents
8.07103
Sigma-Aldrich
Palladium(II) acetylacetonate
≥98% (ICP)
Synonyme(s) :
Palladium(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)palladium(II), Bis(2,4-pentanedionato) palladium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O4Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
237-859-8
Pureté
≥98% (ICP)
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (ICP-OES): ≥ 98.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable