Principaux documents
8.06918
Sigma-Aldrich
Heptanal
Synonyme(s) :
Enanthaldehyde, Heptaldehyde
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Forme
liquid
Niveau de qualité
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup