Principaux documents
8.06021
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-706-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.79 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
435 °C
Puissance
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-32 °C
Température de transition
flash point 102 °C
Densité
1.478 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Cl)C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Clé InChI
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup