Key Documents
8.02400
Sigma-Aldrich
3-Bromotoluene
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Bromotoluene
About This Item
Formule linéaire :
3-(Br)C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
209-702-3
Pression de vapeur
2.04 hPa ( 25 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-40 °C
Température de transition
flash point 60 °C
Densité
1.405 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.405 - 1.415
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
60 °C