Principaux documents
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-695-6
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Pf
166-169 °C
Température de transition
flash point 210 °C
Densité
1.8 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3