Principaux documents
7810-OP
Millipore
Citrate de sodium tribasique dihydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonyme(s) :
Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.10
Numéro Beilstein :
6104939
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Pf
>300 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (dried basis): 99.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.005% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter:
0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable