Principaux documents
71504-M
Millipore
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Niveau de qualité
Température de stockage
10-30°C
Application
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa has been used:
  • to dialyze pro matrix metalloprotease 1 (ProMMP-1) for MMP activation
  • in in vitro assay
  • for membrane hydration in electroelution
Caractéristiques et avantages
  • Compatible with most commercially available horizontal electrophoresis units
  • Efficient extraction (>90%) is achieved for 15 nt oligos and up to 80 kbp DNA fragments
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable