Principaux documents
69744
Sigma-Aldrich
pET-22b(+) DNA - Novagen
Novagen pET-22b(+) vector carries an N-terminal pelB signal sequence for potential periplasmic localization
Synonyme(s) :
Novagen DNA Vector, cloning vector, expression vector, pET-22b(+) DNA, pET-22b(+) Vector, vector
About This Item
Code UNSPSC :
41106610
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable