Principaux documents
69047-M
Sigma-Aldrich
S-protein HRP Conjugate
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Forme
solid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−20°C
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable