Principaux documents
6.18300
Sigma-Aldrich
Acétonitrile
for chromatography (gradient grade 2.5)
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Numéro Beilstein :
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Qualité
for chromatography (gradient grade 2.5)
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (1,000 g/l at 25 °C (77 °F))
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetonitrile is commonly used as a key component in the mobile phase for gradient elution chromatography. It is used in various chromatographic techniques, such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Application
Acetonitrile can be used as a mobile phase:
  • Buffer in the liquid chromatographic method for determination of polyamines, amino acids, metanephrines, and catecholamine compounds in human body fluids.
  • Component to facilitate the fast gradient elution separations of polar neutral active pharmaceutical ingredients (APIs).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup