6.17854
Hexane, mixture of isomers
for chromatography
Synonyme(s) :
Hexanes
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hexanes, for chromatography
Qualité
for chromatography
Niveau de qualité
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Fatty acids derived from lipid A using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- MPs(membrane proteins) using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup