Principaux documents
6.09990
Supelco
Nitrate d′argent solution
c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N), concentrate for preparing 0.5 L volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyme(s) :
Silver nitrate solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nom du produit
Nitrate d′argent solution, for 500 ml c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N) Titrisol
Forme
solution
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable