Principaux documents
6.07553
Supelco
Extran® MA 02 neutral (for cleaning laboratory glassware & instruments)
About This Item
Code UNSPSC :
12161902
Gamme de produits
Extran®
Forme
liquid
Solubilité
water: soluble
Densité
1.057 -1.067 g/cm3
Application(s)
cleaning products
Informations légales
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable