539569
PP2C, α-Isoform, His•Tag®, Human, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
PPM1A, Protein Phosphatase 2Cα
About This Item
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥8,000 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Couleur
clear colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Das, A.K., et al. 1996. EMBO J.15, 6798.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable