Key Documents
5.32628
Sigma-Aldrich
Vps34 Inhibitor, VPS34-IN1
VPS34-IN1
Synonyme(s) :
Vps34 Inhibitor
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Conditionnement
Glass bottle
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable