526559
PI3Kδ Inhibitor, SW30
The PI3Kδ Inhibitor, SW30 controls the biological activity of PI3Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonyme(s) :
PI3Kδ Inhibitor, SW30, 2-((4-amino-3-(3-hydroxyprop-1-ynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-5-methyl-3-o-tolylquinazolin-4(3H)-one, PI 3-K Inhibitor XIV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable