5.08148
Nefazodone Hydrochloride
Synonyme(s) :
Nefazodone Hydrochloride, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone, 5-HT2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
26 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 10 mM
DMSO: 25 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc(ccc1)N2CCN(CC2)CCC[n]3nc([n]([c]3=O)CCOc4ccccc4)CC.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
Clé InChI
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Autres remarques
Cusack, B. et al. 1994. Psychopharmacol.114, 559.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable