481417
CRAC Channel Inhibitor IV, EVP4593
The NF-κB Activation Inhibitor VIII, EVP4593 controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
CRAC Channel Inhibitor IV, EVP4593, N4-(4-phenoxyphenethyl)quinazoline-4,6-diamine, SOC Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tobe, M., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem.11, 383.
Tobe, M., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem.11, 3869.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3