371724
GPR119 Agonist, AS1269574
The GPR119 Agonist, AS1269574, also referenced under CAS 330981-72-1, controls the biological activity of GPR119. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
GPR119 Agonist, AS1269574, 2-((2-(4-Bromophenyl)-6-methylpyrimidin-4-yl)amino)ethanol, G-Protein Coupled Receptor 119 Agonist, GPCR2 Agonist, MGC119957 Agonist, SNORF25 Agonist, GPCR2 Agonist, MGC119957 Agonist, SNORF25 Agonist, 2-((2-(4-Bromophenyl)-6-methylpyrimidin-4-yl)amino)ethanol, G-Protein Coupled Receptor 119 Agonist
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
amber
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC(C=C1)=CC=C1C2=NC(C)=CC(NCCO)=N2
InChI
1S/C13H14BrN3O/c1-9-8-12(15-6-7-18)17-13(16-9)10-2-4-11(14)5-3-10/h2-5,8,18H,6-7H2,1H3,(H,15,16,17)
Clé InChI
DUKPGOOUJNUIOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable