324517
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1
The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, also referenced under CAS 315706-13-9, controls the biological activity of eIF4E/eIF4G interaction. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid, eIF4F Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
Clé InChI
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
677.1 °F - (calculated)
Point d'éclair (°C)
358.4 °C - (calculated)