Principaux documents
2464-90020
Millipore
Seringues NovaSeptum® Accurate Volume
Accurate Volume Application; 5x20mL
Synonyme(s) :
Cell Culture sampling, Accurate Volume application, 5 x 20 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
polycarbonate syringe (medical grade)
polyethylene bag (drainage)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 5 × 20 mL
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
Description générale
Le prélèvement d'échantillons multiples du produit tout au long du procédé de fabrication est une étape cruciale. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, voire nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec les seringues NovaSeptum® Accurate Volume, la contamination n'est plus une menace. Idéales pour les procédés aseptiques et stériles, leur conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour la numération bactérienne, les prélèvements dans les bioréacteurs et les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un stockage et une suspension faciles.
Application
Numération bactérienne et prélèvements dans les bioréacteurs
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR nº 27
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany