239823
CXCR3 Agonist, PS372424
The CXCR3 Agonist, PS372424 controls the biological activity of CXCR3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
CXCR3 Agonist, PS372424, (S)-N-((S)-1-((cyclohexylmethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)-2-(4-oxo-4-phenylbutanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide, Chemokine (C-X-C motif) Receptor 3 Agonist
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CCC(CC1)CNC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C2CC3=CC=CC=C3CN2C(=O)CCC(=O)C4=CC=CC=C4
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Stroke, I. L., et al. 2006, Biochem Biophys Res Comm.349, 221.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable