203984
2,3-Butanedione 2-Monoxime
An inhibitor of skeletal and cardiac muscle contraction.
Synonyme(s) :
2,3-Butanedione 2-Monoxime, BDM
Description
RTECS - EK3150000
Essai
≥98% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Ca2+ currents in adult rat cervical ganglion in a reversible and dose-dependent manner
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sellin, L.C., and McArdle, J.J. 1994. Pharmacol. Toxicol.74, 305.
Zhu, Y., and Ikeda, S.R. 1993. Neurosci.Lett. 155, 24.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable