Principaux documents
1.94939
Sigma-Aldrich
Hydrazine hydrate
80%, for analysis EMPARTA®
Synonyme(s) :
Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
About This Item
Code UNSPSC :
12352306
Nom du produit
Hydrazine hydrate 80%, for analysis EMPARTA®
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3