Key Documents
1.94604
Supelco
Éthylène glycol
Synonyme(s) :
Ethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Gamme de produits
EMPARTA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup