Principaux documents
1.93698
Supelco
Hydrogénocarbonate de potassium
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CHKO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable