1.93668
Potassium disulfite
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium disulfite
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1