Principaux documents
1.93645
Supelco
Sulfate de magnésium heptahydraté
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sels d’Epsom
About This Item
Formule linéaire :
MgSO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable