Principaux documents
1.93623
Supelco
Zinc chloride
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Zinc chloride, Dichlorozinc
About This Item
Formule linéaire :
ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pression de vapeur
1 mmHg ( 428 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Pf
293 °C (lit.)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable