191501
1-Azakenpaullone
InSolution, ≥94%, ATP-competitive inhibitor of GSK-3Beta
Synonyme(s) :
InSolution 1-Azakenpaullone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥94% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
Clé InChI
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GSK-3β
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)