1.51910
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Superspher®
Caractéristiques
endcapped
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit