1.50227
MANU-CART™ 30 mm HPLC cartridge holder
for LiChroCART™ 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridges
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Nom du produit
manu-CART™ 30 mm cartridge holder for LiChroCART™ 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridges,
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
manu-CART holder 30 mm for 30-2, 30-3 and 30-4 LiChroCART cartridges.
Remarque sur l'analyse
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany